4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0459-1G
PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA
139
EUR
APOSPC0459-1G
APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃N Schmelzpunkt: 22…28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631596 CAS-Nummer: 261952-05-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |