4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0460-25G
PC0460-1G
PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA
116
EUR
APOSPC0460-25G
APOSPC0460-1G
APOSPC0460-5G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃N Molecular Weight: 185.15 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631597 CAS-Nummer: 261952-06-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |