5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl Fluoride
PC0471-25G
APOSPC0471-25GEA 168 EUR
APOSPC0471-25G
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Formel: C₄F₉IO₃S
Molecular Weight: 426 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C
Dichte: 2,051 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00798139
CAS-Nummer: 66137-74-4
EINECS: 266-172-6
UN: 3265
ADR: 8,II