3-Nitrophenylsulfurpentafluorid 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0472-1G
PC0472-25G
PC0472-5G
APOSPC0472-1GEA
335
EUR
APOSPC0472-1G
APOSPC0472-25G
APOSPC0472-5G
3-Nitrophenylsulfurpentafluorid 96+%
3-Nitrophenylsulfurpentafluorid
Formel:
C₆H₄F₅NO₂S Molecular Weight: 249.16 g/mol Siedepunkt: 106 °C/2mmHg Dichte: 1.662 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221621 CAS-Nummer: 2613-26-5 EINECS: 447-600-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |