6-(Trifluormethyl)nicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure 98%
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191.11 g/mol
Schmelzpunkt: 193…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792430
CAS-Nummer: 231291-22-8