3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 347 EUR
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃
Molecular Weight: 253.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631610
CAS-Nummer: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8 III