4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0485-1G PC0485-25G
APOSPC0485-1GEA 108 EUR
APOSPC0485-1G APOSPC0485-25G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃
Molecular Weight: 253,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631612
CAS-Nummer: 261952-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III