3-Brom-2-methylbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0486-1G PC0486-25G PC0486-5G
APOSPC0486-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0486-1G APOSPC0486-25G APOSPC0486-5G
3-Brom-2-methylbenzotrifluorid 97%
3-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃
Molecular Weight: 239,04 g/mol
Siedepunkt: 35 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038231
CAS-Nummer: 69902-83-6