3,5-Difluor-4-methoxybenzoesäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluor-4-methoxybenzoesäure 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01090994
CAS-Nummer: 319-60-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR