2,3,4,5-Tetrafluorbenzylalkohol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC0497-1G PC0497-5G PC0497-10G
APOSPC0497-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0497-1G APOSPC0497-5G APOSPC0497-10G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzylalkohol, technische Qualität
2,3,4,5-Tetrafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631452
CAS-Nummer: 53072-18-7