α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,α,β,β-Tetrafluor-p-xylol
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 455 EUR
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylol 99%
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylol
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formel: C₈H₆F₄
Molecular Weight: 178,13 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C/30mmHg
Dichte: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320708
CAS-Nummer: 369-54-0