2,3,4-Trifluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2,3-Trifluoro-4-methoxybenzene
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 244 EUR
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoranisol 98%
2,3,4-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042396
CAS-Nummer: 203245-16-3