3,4,5-Trifluoranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-3,4,5-trifluorbenzol
PC0513-10G PC0513-5G PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA 127 EUR
APOSPC0513-10G APOSPC0513-5G APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoranisol
3,4,5-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 39 °C/1mmHg
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631451
CAS-Nummer: 203245-17-4
UN: 3271
ADR: 3 III