2-(Trifluormethoxy)anisol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol

PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluormethoxy)anisol 97%
2-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192,14 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C/10mmHg
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 261952-22-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR