3-(Trifluormethoxy)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC0516-25G PC0516-5G PC0516-10G
APOSPC0516-25GEA 130 EUR
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G APOSPC0516-10G
3-(Trifluormethoxy)anisol 98%
3-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631504
CAS-Nummer: 142738-94-1