4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC0518-1G PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-1GEA 174 EUR
APOSPC0518-1G APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Molecular Weight: 235,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631461
CAS-Nummer: 261952-24-3