1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-one

PC0530-1G PC0530-5G
APOSPC0530-1GEA 147 EUR
APOSPC0530-1G APOSPC0530-5G
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinon
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinon
Formel: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231641
CAS-Nummer: 339029-35-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR