3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC0531-1G
PC0531-5G
PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA
58
EUR
APOSPC0531-1G
APOSPC0531-5G
APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 219.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631414 CAS-Nummer: 261952-26-5 |