4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0558-25G PC0558-5G PC0558-100G
APOSPC0558-25GEA 84.1 EUR
APOSPC0558-25G APOSPC0558-5G APOSPC0558-100G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092987
CAS-Nummer: 320-43-4