1-Fluoro-2-iodoethane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0560-5G PC0560-1G PC0560-25G
APOSPC0560-5GEA 0 EUR
APOSPC0560-5G APOSPC0560-1G APOSPC0560-25G
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
1-Fluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₄FI
Siedepunkt: 98…102 °C
Dichte: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00748131
CAS-Nummer: 762-51-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III