2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 940 EUR
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Formel: C₅H₃F₇O₂
Molecular Weight: 228.07 g/mol
Siedepunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00516928
CAS-Nummer: 107551-72-4