2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbaldehyd 97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbaldehyd
Formel: C₈H₄F₂O₃
Molecular Weight: 186,11 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C
Flammpunkt: 91,1 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00792419
CAS-Nummer: 119895-68-0