3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0565-100G
PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA
656
EUR
APOSPC0565-100G
APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Formel:
C₃H₃Cl₂F₃O₂ Siedepunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038304 CAS-Nummer: 1049731-87-4 |