Tris(perfluorbutyl)amin für Massenspektrometrie
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0568-10X5G PC0568-5G PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA 114 EUR
APOSPC0568-10X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorbutyl)amin für Massenspektrometrie
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 178…180 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1