2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055369
CAS-Nummer: 124185-35-9