(1R)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 91.6 EUR
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(1R)-1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₁₀H₈F₆O
Molecular Weight: 258.16 g/mol
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093010
CAS-Nummer: 127852-28-2