(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 198 EUR
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol 97%
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140.16 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/6.75mmHg
Dichte: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092997
CAS-Nummer: 101219-68-5