(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine

PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 603 EUR
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092999
CAS-Nummer: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR