(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
PC0614-25G
APOSPC0614-25GEA
142
EUR
APOSPC0614-25G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formel:
C₂₂H₁₂F₆O₆S₂ Molecular Weight: 550,44 g/mol Schmelzpunkt: 80…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274615 CAS-Nummer: 126613-06-7 UN: 3261 ADR: 8,II |