(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-[1,1-Binaphthalene]-2,2-diyl bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate)
PC0615-25G
APOSPC0615-25GEA
195
EUR
APOSPC0615-25G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Formel:
C₂₂H₁₂F₆O₆S₂ Molecular Weight: 550,44 g/mol Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274615 CAS-Nummer: 128544-05-8 UN: 3261 ADR: 8,II |