1,1,1,2,3-Pentafluorpropan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0638-25G
APOSPC0638-25GEA 548 EUR
APOSPC0638-25G
1,1,1,2,3-Pentafluorpropan 99%
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane
Formel: C₃H₃F₅
Siedepunkt: 23 °C
Dichte: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236624
CAS-Nummer: 431-31-2