Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 109 EUR
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173369
CAS-Nummer: 26893-12-9