2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2-(trifluormethyl)phenyl)boran, 2-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, (2-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 130 EUR
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molecular Weight: 189,93 g/mol
Schmelzpunkt: 108…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236059
CAS-Nummer: 1423-27-4