4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 125 EUR
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206.58 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833410
CAS-Nummer: 57320-63-5
UN: 3265
ADR: 8 III