4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 122 EUR
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀F₂O₂
Molecular Weight: 164.15 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788493
CAS-Nummer: 122665-97-8