4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2'-Fluorobiphenyl-4-yl)propan-1-one
PC0701-10G
PC0701-1G
APOSPC0701-10GEA
168
EUR
APOSPC0701-10G
APOSPC0701-1G
4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon 97%
4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
Formel:
C₁₅H₁₃FO Schmelzpunkt: 76…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236612 CAS-Nummer: 37989-92-7 |