N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0719-5G
APOSPC0719-5GEA
168
EUR
APOSPC0719-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Formel:
C₁₃H₁₀FN Molecular Weight: 199,23 g/mol Siedepunkt: 176 °C Schmelzpunkt: 44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017971 CAS-Nummer: 5676-81-3 |