Pyridiniumfluorochromat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0727-25G PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA 154 EUR
APOSPC0727-25G APOSPC0727-5G
Pyridiniumfluorochromat 98%
Pyridinium fluorochromate
Formel: C₅H₆CrFNO₃
Molecular Weight: 199.1 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151617
CAS-Nummer: 83042-08-4
UN: 1479
ADR: 5.1 II