4-Brom-2,6-difluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0737-100G
PC0737-5G
PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA
210
EUR
APOSPC0737-100G
APOSPC0737-5G
APOSPC0737-25G
4-Brom-2,6-difluorbenzoesäure
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 237 g/mol Schmelzpunkt: 198…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094085 CAS-Nummer: 183065-68-1 |