4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0738-1G PC0738-5G
APOSPC0738-1GEA 132 EUR
APOSPC0738-1G APOSPC0738-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Siedepunkt: 222…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094086
CAS-Nummer: 497181-19-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR