1,2,3,3,3-Pentafluoropropene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0752-25G PC0752-5G
APOSPC0752-25GEA 786 EUR
APOSPC0752-25G APOSPC0752-5G
1,2,3,3,3-Pentafluoropropene 97%
1,2,3,3,3-Pentafluoropropene
Formel: C₃HF₅
Molecular Weight: 132,03 g/mol
Siedepunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02262202
CAS-Nummer: 2252-83-7
UN: 3163
ADR: 2.2,