1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 205 EUR
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₂H₁₀F₈O₃S
Molecular Weight: 386,26 g/mol
Siedepunkt: 157 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 44538 °C
Dichte: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00378586
CAS-Nummer: 2264-00-8