3-(Pentafluorthio)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G
PC0779-25G
PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA
799
EUR
APOSPC0779-1G
APOSPC0779-25G
APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorthio)anilin 97%
3-(Pentafluorthio)anilin
Formel:
C₆H₆F₅NS Molecular Weight: 218.17 g/mol Siedepunkt: 87 °C/3.2mmHg Schmelzpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00674199 CAS-Nummer: 2993-22-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |