(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (R)-(-)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, (R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol

PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 139 EUR
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077844
CAS-Nummer: 10531-50-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR