3-(Pentafluorthio)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0792-5G
PC0792-1G
PC0792-250MG
APOSPC0792-5GEA
1710
EUR
APOSPC0792-5G
APOSPC0792-1G
APOSPC0792-250MG
3-(Pentafluorthio)phenol
3-(Pentafluorthio)phenol
Formel:
C₆H₅F₅OS Molecular Weight: 220,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788515 CAS-Nummer: 672-31-1 |