3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0797-25G
APOSPC0797-25GEA
137
EUR
APOSPC0797-25G
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 97%
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃ Molecular Weight: 215 g/mol Siedepunkt: 173…174 °C Schmelzpunkt: –13…–12 °C Dichte: 1,47 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203929 CAS-Nummer: 54773-20-5 UN: 1760 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...