3-(Pentafluorthio)benzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-Sulphurpentafluorobenzoic acid
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 429 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorthio)benzoesäure 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₅F₅O₂S
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788519
CAS-Nummer: 833-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III