4-(Pentafluorthio)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 290 EUR
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorthio)benzoesäure 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₅F₅O₂S
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788718
CAS-Nummer: 832-32-6