3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 119 EUR
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C6H4ClF2N
Molecular Weight: 163.5525 g/mol
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042200
CAS-Nummer: 2613-34-5