2,2-Difluoroethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0806-5G PC0806-25G
APOSPC0806-5GEA 23.2 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formel: C₂H₅F₂N
Siedepunkt: 68…69 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00798137
CAS-Nummer: 430-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III